Print…
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: trans-2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)cinnamic acid
PC10187-1G PC10187-500MG
APOSPC10187-1GEA 372 EUR
APOSPC10187-1G APOSPC10187-500MG
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₀ClFO₃
Peso Molecular: 292.7 g/mol
Ponto de Fusão: 197…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091010
Número CAS: 449778-67-0