Print…
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10186-1G PC10186-500MG
APOSPC10186-1GEA 671 EUR
APOSPC10186-1G APOSPC10186-500MG
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₀F₂O₃
Peso Molecular: 276.24 g/mol
Ponto de Fusão: 198…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091009
Número CAS: 338393-76-3