Print…
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10185-1G PC10185-5G
APOSPC10185-1GEA 434 EUR
APOSPC10185-1G APOSPC10185-5G
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₁FO₃
Peso Molecular: 258.25 g/mol
Ponto de Fusão: 205…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091006
Número CAS: 338393-64-9