Print…
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(3,4-Difluorophenoxy)benzenecarboxaldehyde
PC10184-1G PC10184-500MG
APOSPC10184-1GEA 343 EUR
APOSPC10184-1G APOSPC10184-500MG
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₃H₈F₂O₂
Peso Molecular: 234.1982 g/mol
Ponto de ebulição: 110…112 °C/0.2mmHg
Ponto de Fusão: 61…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01568793
Número CAS: 289717-89-1