Print…
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10182-1G PC10182-500MG
APOSPC10182-1GEA 533 EUR
APOSPC10182-1G APOSPC10182-500MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
Fórmula: C₁₃H₉ClF₃NO
Ponto de Fusão: 135…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01316641
Número CAS: 321432-62-6