Print…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10181-1G PC10181-500MG PC10181-5G
APOSPC10181-1GEA 464 EUR
APOSPC10181-1G APOSPC10181-500MG APOSPC10181-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Fórmula: C₁₂H₁₄ClF₃N₄O
Peso Molecular: 322.72 g/mol
Ponto de Fusão: 198…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172276
Número CAS: 321430-54-0