Print…
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10179-500MG PC10179-1G
APOSPC10179-500MGEA 154 EUR
APOSPC10179-500MG APOSPC10179-1G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Fórmula: C₁₂H₇ClF₃NO₂
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172750
Número CAS: 95711-07-2