Print…
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC10177-1G PC10177-5G
APOSPC10177-1GEA 183 EUR
APOSPC10177-1G APOSPC10177-5G
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 124…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042479
Número CAS: 22123-19-9