Print…
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10171-10G PC10171-1G
APOSPC10171-10GEA 253 EUR
APOSPC10171-10G APOSPC10171-1G
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉FN₂O₂S
Ponto de Fusão: 203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200924
Número CAS: 886361-38-2