Print…
{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10170-1G PC10170-500MG PC10170-5G
APOSPC10170-1GEA 533 EUR
APOSPC10170-1G APOSPC10170-500MG APOSPC10170-5G
{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 66…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200920
Número CAS: 886361-32-6