Print…
Ethyl 1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10169-1G PC10169-5G PC10169-250MG
APOSPC10169-1GEA 174 EUR
APOSPC10169-1G APOSPC10169-5G APOSPC10169-250MG
Ethyl 1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₅F₃N₂O₂
Peso Molecular: 264.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973716
Número CAS: 852691-03-3