Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
PC10156-1G PC10156-500MG
APOSPC10156-1GEA 386 EUR
APOSPC10156-1G APOSPC10156-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Fórmula: C₇H₄ClF₃N₂O
Ponto de Fusão: 187…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039215
Número CAS: 886762-28-3