Print…
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10153-1G PC10153-10G
APOSPC10153-1GEA 36.4 EUR
APOSPC10153-1G APOSPC10153-10G
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O
Ponto de Fusão: 164…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00126658
Número CAS: 158062-71-6