Print…
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1015-250MG PC1015-500MG
APOSPC1015-250MGEA 0 EUR
APOSPC1015-250MG APOSPC1015-500MG
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
Fórmula: C₁₂H₄F₈O₃
Ponto de Fusão: 209…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149466
Número CAS: 205926-99-4