Print…
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10149-10G PC10149-1G PC10149-5G
APOSPC10149-10GEA 372 EUR
APOSPC10149-10G APOSPC10149-1G APOSPC10149-5G
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
Fórmula: C₁₄H₁₀FNO
Ponto de Fusão: 80…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681655
Número CAS: 852690-97-2