Print…
3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10146-1G PC10146-500MG PC10146-5G
APOSPC10146-1GEA 217 EUR
APOSPC10146-1G APOSPC10146-500MG APOSPC10146-5G
3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Fórmula: C₁₇H₁₃F₃N₄O₂
Ponto de Fusão: 163…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791150
Número CAS: 852690-94-9