Print…
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(3-Fluorobenzylthio)benzoic acid
PC10145-1G PC10145-500MG PC10145-5G
APOSPC10145-1GEA 172 EUR
APOSPC10145-1G APOSPC10145-500MG APOSPC10145-5G
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₁FO₂S
Ponto de Fusão: 183…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02937499
Número CAS: 385383-44-8