Print…
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
PC10143-1G PC10143-5G
APOSPC10143-1GEA 29 EUR
APOSPC10143-1G APOSPC10143-5G
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 132…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01833013
Número CAS: 353258-31-8