Print…
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10138-10MG PC10138-100MG
APOSPC10138-10MGEA 21.9 EUR
APOSPC10138-10MG APOSPC10138-100MG
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₁FO₂
Ponto de ebulição: 92…94 °C/0,1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02090999
Número CAS: 400825-68-5