Print…
Ethyl 2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10136-1G PC10136-5G
APOSPC10136-1GEA 292 EUR
APOSPC10136-1G APOSPC10136-5G
Ethyl 2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Peso Molecular: 247.66 g/mol
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425716
Número CAS: 91920-52-4