Print…
Ethyl 2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10133-1G PC10133-500MG PC10133-5G
APOSPC10133-1GEA 405 EUR
APOSPC10133-1G APOSPC10133-500MG APOSPC10133-5G
Ethyl 2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Fórmula: C₁₀H₉ClFNO₅
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425715
Número CAS: 439094-94-7