Print…
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10132-100G PC10132-25G PC10132-5G
APOSPC10132-100GEA 248 EUR
APOSPC10132-100G APOSPC10132-25G APOSPC10132-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃ClFNO₃
Ponto de Fusão: 105…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02670258
Número CAS: 84478-75-1