Print…
1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10131-500MG PC10131-1G
APOSPC10131-500MGEA 496 EUR
APOSPC10131-500MG APOSPC10131-1G
1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00215392
Número CAS: 109925-28-2