Print…
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10130-10G PC10130-1G PC10130-5G
APOSPC10130-10GEA 519 EUR
APOSPC10130-10G APOSPC10130-1G APOSPC10130-5G
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Fórmula: C₁₇H₁₄F₃N₃
Ponto de Fusão: 104…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00140640
Número CAS: 321385-93-7