Print…
3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10129-1G PC10129-500MG PC10129-5G
APOSPC10129-1GEA 217 EUR
APOSPC10129-1G APOSPC10129-500MG APOSPC10129-5G
3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
Fórmula: C₁₄H₈F₃NO₃S
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117782
Número CAS: 851975-11-6