1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC10126-1G
PC10126-5G
APOSPC10126-1GEA
154
EUR
APOSPC10126-1G
APOSPC10126-5G
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Fórmula:
C₁₆H₁₂ClF₃N₄ Ponto de Fusão: 92…95 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03791148 Número CAS: 446276-01-3 |