Print…
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10125-1G PC10125-5G
APOSPC10125-1GEA 134 EUR
APOSPC10125-1G APOSPC10125-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Fórmula: C₁₁H₁₀F₃N₃
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791147
Número CAS: 851975-08-1