Print…
1-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10123-1G PC10123-500MG PC10123-5G
APOSPC10123-1GEA 217 EUR
APOSPC10123-1G APOSPC10123-500MG APOSPC10123-5G
1-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
1-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Fórmula: C₁₇H₁₃F₄N₃
Ponto de Fusão: 109…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791145
Número CAS: 446275-99-6