Print…
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10114-1G PC10114-100MG PC10114-250MG PC10114-2.5G
APOSPC10114-1GEA 396 EUR
APOSPC10114-1G APOSPC10114-100MG APOSPC10114-250MG APOSPC10114-2.5G
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Fórmula: C₁₂H₄Cl₂F₆N₂O
Ponto de Fusão: 107…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01568202
Número CAS: 96741-18-3