Print…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10111-1G PC10111-500MG
APOSPC10111-1GEA 244 EUR
APOSPC10111-1G APOSPC10111-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₂ClF₃N₂O₂
Peso Molecular: 308.69 g/mol
Ponto de Fusão: 135…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172245
Número CAS: 337919-65-0