Print…
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC1011-25G PC1011-50G PC1011-5G
APOSPC1011-25GEA 553 EUR
APOSPC1011-25G APOSPC1011-50G APOSPC1011-5G
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate
Fórmula: C₁₂H₁₀F₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689894
Número CAS: 144632-97-3