Print…
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC10109-25G PC10109-1G
APOSPC10109-25GEA 325 EUR
APOSPC10109-25G APOSPC10109-1G
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃F₃INO₃
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039213
Número CAS: 886762-35-2