Print…
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10107-25G PC10107-100G PC10107-5G PC10107-1G
APOSPC10107-25GEA 176 EUR
APOSPC10107-25G APOSPC10107-100G APOSPC10107-5G APOSPC10107-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₅BF₆O₂
Ponto de Fusão: 110…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01631349
Número CAS: 153254-09-2