Print…
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Diethyl 2-(2,4,6-trifluorophenyl)malonate
PC10101-1G PC10101-250MG
APOSPC10101-1GEA 75.4 EUR
APOSPC10101-1G APOSPC10101-250MG
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Fórmula: C₁₃H₁₃F₃O₄
Ponto de Fusão: 46…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039210
Número CAS: 262609-07-4