Print…
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, (2-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
PC10096-100G PC10096-25G PC10096-5G
APOSPC10096-100GEA 319 EUR
APOSPC10096-100G APOSPC10096-25G APOSPC10096-5G
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Peso Molecular: 169.95 g/mol
Ponto de Fusão: 117…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02094728
Número CAS: 352303-67-4