Print…
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
PC10090-250MG PC10090-1G
APOSPC10090-250MGEA 121 EUR
APOSPC10090-250MG APOSPC10090-1G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Fórmula: C₁₁H₉F₃O₃
Peso Molecular: 246.19 g/mol
Ponto de Fusão: 57…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03238723
Número CAS: 15191-68-1