Print…
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (Triethoxysilyl)pentafluorobenzene, Triethoxy(perfluorophenyl)silane
PC10076-5G PC10076-1G
APOSPC10076-5GEA 215 EUR
APOSPC10076-5G APOSPC10076-1G
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane 95%
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane
Fórmula: C₁₂H₁₅F₅O₃Si
Ponto de ebulição: 68…69 °C/1,5mmHg
Densidade: 1,242 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411257
Número CAS: 20083-34-5