Print…
Allylpentafluorobenzene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1006-25G PC1006-5G PC1006-1G
APOSPC1006-25GEA 139 EUR
APOSPC1006-25G APOSPC1006-5G APOSPC1006-1G
Allylpentafluorobenzene 96%
Allylpentafluorobenzene
Fórmula: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
Ponto de ebulição: 148…149 °C
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 1,358 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000301
Número CAS: 1736-60-3
EINECS: 217-083-6
UN: 1993
ADR: 3,III