Print…
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1001-25G PC1001-5G
APOSPC1001-25GEA 0 EUR
APOSPC1001-25G APOSPC1001-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂F₂N₂O₂
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772030
Número CAS: 67152-20-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III