Print…
4-Amino-3-fluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0999-25G PC0999-5G
APOSPC0999-25GEA 27.7 EUR
APOSPC0999-25G APOSPC0999-5G
4-Amino-3-fluorobenzonitrile 98%
4-Amino-3-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅FN₂
Ponto de Fusão: 87…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00055559
Número CAS: 63069-50-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III