Print…
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0997-1G PC0997-5G PC0997-10G
APOSPC0997-1GEA 48 EUR
APOSPC0997-1G APOSPC0997-5G APOSPC0997-10G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C7H4F3NO3
Ponto de Fusão: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07783660
Número CAS: 25889-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III