Print…
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0996-25G PC0996-5G PC0996-100G
APOSPC0996-25GEA 0 EUR
APOSPC0996-25G APOSPC0996-5G APOSPC0996-100G
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene 97%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Ponto de Fusão: 88…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05865088
Número CAS: 185331-69-5