Print…
Ethyl-2-fluoroacetoacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0995-100G PC0995-25G
APOSPC0995-100GEA 0 EUR
APOSPC0995-100G APOSPC0995-25G
Ethyl-2-fluoroacetoacetate 97%
Ethyl-2-fluoroacetoacetate
Fórmula: C₆H₉FO₃
Ponto de ebulição: 183 °C
Densidade: 1,181 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00215830
Número CAS: 1522-41-4