Print…
5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-ol, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-ol
PC0979-5G PC0979-1G PC0979-25G
APOSPC0979-5GEA 75.4 EUR
APOSPC0979-5G APOSPC0979-1G APOSPC0979-25G
5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄F₃NO
Peso Molecular: 163.1 g/mol
Ponto de Fusão: 173…176 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06801325
Número CAS: 216766-12-0