Print…
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0975-25G PC0975-5G PC0975-1G
APOSPC0975-25GEA 503 EUR
APOSPC0975-25G APOSPC0975-5G APOSPC0975-1G
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol 95%
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol
Fórmula: C₈H₅F₅O₂
Ponto de ebulição: 78…80 °C/4mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191478
Número CAS: 2192-55-4