Print…
α-Chloro-2,6-difluorotoulene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Chloromethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,6-difluorobenzene
PC0971-1G PC0971-100G
APOSPC0971-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0971-1G APOSPC0971-100G
α-Chloro-2,6-difluorotoulene 98%
α-Chloro-2,6-difluorotoulene
Fórmula: C₇H₅ClF₂
Ponto de ebulição: 172…173 °C/640mmHg
Ponto de Fusão: 32…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191346
Número CAS: 697-73-4
UN: 1759
ADR: 8,II