Print…
Fmoc-D-4-fluorophe
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Fmoc-D-Phe(4-F)-OH, Fmoc-p-fluoro-D-Phe-OH, N-Fmoc-4-fluoro-D-phenylalanine
PC0967-1G PC0967-25G PC0967-5G
APOSPC0967-1GEA 26.1 EUR
APOSPC0967-1G APOSPC0967-25G APOSPC0967-5G
Fmoc-D-4-fluorophe
Fmoc-D-4-fluorophe
Fórmula: C₂₄H₂₀FNO₄
Peso Molecular: 405.425 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00235900
Número CAS: 177966-64-2