Print…
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0966-1G PC0966-5G
APOSPC0966-1GEA 0 EUR
APOSPC0966-1G APOSPC0966-5G
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
Fórmula: C₁₂H₁₇FN₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06800757
Número CAS: 849924-88-5