Print…
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0964-25G PC0964-5G PC0964-100G
APOSPC0964-25GEA 165 EUR
APOSPC0964-25G APOSPC0964-5G APOSPC0964-100G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Fórmula: C₇H₈FNO₂S
Ponto de Fusão: 145…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06800756
Número CAS: 832755-13-2