Print…
Butyl heptafluorobutyrate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Butyl perfluorobutyrate
PC0960-10G PC0960-50G PC0960-100G
APOSPC0960-10GEA 34.8 EUR
APOSPC0960-10G APOSPC0960-50G APOSPC0960-100G
Butyl heptafluorobutyrate 98%
Butyl heptafluorobutyrate
Fórmula: C₈H₉F₇O₂
Ponto de ebulição: 131…133 °C/740mmHg
Densidade: 1,296 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039240
Número CAS: 1559-07-5